Principaux documents
R426822
3-(2-(2-IODOACETAMIDO)ACETAMIDO)-PROXYL, FREE RADICAL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22IN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.232
Numéro MDL:
Autres remarques