Principaux documents
R416584
THIOPHENE-2,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
R416584-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R416584-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H8O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.215
Numéro MDL:
110,00 €