Principaux documents
R402869
N-DECYL-N'-(4-PHENYL-THIAZOL-2-YL)-OXALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H29N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.548
Numéro MDL:
Autres remarques