Principaux documents
R395587
4-METHYL-3-NITRO-BENZENESULFONYL CHLORIDE
AldrichCPR
50MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H6ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.647
Numéro MDL:
160,00 €