Principaux documents
R369772
3-PHENYL-ACRYLIC ACID 4-(4-(3-PHENYL-ACRYLOYLOXY)-PHENYLSULFANYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C30H22O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.571
Numéro MDL:
29,20 €