Principaux documents
R339881
N-(3-HYDROXY-PHENYL)-2-P-TOLYLOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.292
Numéro MDL:
29,20 €