Principaux documents
R326437
BASIC DYE (SAFRANINE B C.I. 50200)
AldrichCPR
R326437-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R326437-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H19ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.854
Numéro MDL:
110,00 €