Principaux documents
R326313
MORDANT BLUE 13 (ACID ALIZARINE BLUE BB C.I. 16680)
AldrichCPR
R326313-1G
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R326313-1G
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H9ClN2Na2O9S2
Poids moléculaire :
518.819
Numéro MDL:
178,00 €