Principaux documents
R314420
ACID RED 51 (ERYTHROSIN B C.I. 45430)
AldrichCPR
R314420-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R314420-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H6I4Na2O5
Poids moléculaire :
879.865
Numéro MDL:
178,00 €