Principaux documents
R313211
CHROME FAST RED B
AldrichCPR
R313211-1G
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R313211-1G
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H15N4NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.42
Numéro MDL:
178,00 €