Principaux documents
R276863
2,4-DIAMINO-6-HYDROXYPYRIMIDINE HEMISULFATE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H10N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.212
Numéro MDL:
Autres remarques