Principaux documents
R269123
4-TRIFLUOROMETHYL-N-(2,2,2-TRIFLUORO-1-PHENYL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11F6NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.263
Numéro MDL:
Autres remarques