Principaux documents
R268127
3,5-DINITRO-N-(2,3,4,5,6-PENTAFLUORO-BENZYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H6F5N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.213
Numéro MDL:
Autres remarques