Principaux documents
R264407
BENZOIC ACID (4-METHYL-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.292
Numéro MDL:
29,20 €