Principaux documents
R262439
(2-METHOXY-PHENYL)-OXO-ACETIC ACID
AldrichCPR
R262439-5MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R262439-5MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.162
Numéro MDL:
110,00 €