Principaux documents
R261629
3-METHYL-CYCLOPENT-1-ENE-1,2-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
R261629-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R261629-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.166
Numéro MDL:
29,20 €