Principaux documents
R255467
1-NITRO-4-NITROMETHYL-BENZENE
AldrichCPR
R255467-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R255467-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H6N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.137
Numéro MDL:
29,20 €