Principaux documents
R247995
4-CYANO-1-METHYL-QUINOLINIUM, IODIDE
AldrichCPR
R247995-100MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R247995-100MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H9IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.112
Numéro MDL:
160,00 €