Principaux documents
R247324
5-METHYL-PHENANTHRIDINIUM, IODIDE
AldrichCPR
R247324-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R247324-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.163
Numéro MDL:
110,00 €