Principaux documents
R247014
3-ETHYL-BIPHENYL
AldrichCPR
R247014-100MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R247014-100MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.268
Numéro MDL:
178,00 €