Principaux documents
R239313
3-(PHENYL-HYDRAZONO)-CHROMAN-2,4-DIONE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.259
Numéro MDL:
29,20 €