Principaux documents
R221961
OUABAGENIN 1,3,11,19-TETRAACETATE
AldrichCPR
R221961-1MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R221961-1MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C31H42O12
Poids moléculaire :
606.673
Numéro MDL:
29,20 €