Principaux documents
R221988
OUABAGENIN 1,3-ACETONIDE
AldrichCPR
R221988-1MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R221988-1MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H38O8
Poids moléculaire :
478.588
Numéro MDL:
110,00 €