Principaux documents
R208949
3-BETA-HYDROXYCHOLEST-5-ENE-7-BETA-YL CARBOXYMETHYL ETHER
AldrichCPR
1MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H48O4
Poids moléculaire :
460.704
Numéro MDL:
29,20 €