Principaux documents
R204870
LUPAN-3-BETA-OL
AldrichCPR
1MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C30H52O
Poids moléculaire :
428.748
Numéro MDL:
29,20 €