Principaux documents
R178942
ETHYL-DIISOPROPYL-AMINE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
R178942-25MG
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R178942-25MG
183,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H20BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.159
Numéro MDL:
183,00 €