Documents
741604
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-13C6-ethylamine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
DIPEA-(diisopropyl-13C6)-amine, Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine, Hunig′s base-(diisopropyl-13C6), N-Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C2H19N
Poids moléculaire :
135.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Pf
<-50 °C (lit.)
Densité
0.776 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
CCN([13CH]([13CH3])[13CH3])[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
Clé InChI
JGFZNNIVVJXRND-CLQMYPOBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10.6 °C - closed cup