Principaux documents
R174289
2,4-DIMETHYL-3H-BENZO(B)(1,4)DIAZEPINE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.232
Numéro MDL:
29,20 €