Principaux documents
R169765
CARBONIC ACID BENZYL ESTER 4-(2-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-2-CYANO-ETHYL)-PH ESTER
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.464
Numéro MDL:
29,20 €