Principaux documents
R158577
1,2,4,5-TETRAMETHYL-CYCLOHEXA-1,4-DIENE
AldrichCPR
1MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.239
Numéro MDL:
29,20 €