Principaux documents
R112003
ISOPENTYL 4-((3-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)ACRYLOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.475
Numéro MDL:
Autres remarques