Key Documents
R109088
4-(((2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.399
Numéro MDL:
Autres remarques