Principaux documents
QBD11100
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®3-oxyamine HCl
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
50 MG
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
136,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H35ClN4O6S
Poids moléculaire :
471.01
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCO[NH3+].[Cl-]
Clé InChI
WWKHANWNJGBXKU-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Biotin-dPEG®3-oxyamine.HCl allows biotin labeling of molecules with free aldehydes or ketones. Biotin-dPEG®3-oxyamine-containing products forms oximes. These reagents are highly useful for labeling carbohydrates, glycoproteins, and other molecules with biotin following oxidation of the carbohydrate or glycan with sodium periodate or by chemical installation of an aldehyde or ketone on the target molecule. The dPEG® spacer is a single molecular weight PEG (16.6 Å) that provides excellent water solubility while extending the biotin moiety away from the surface of the labeled molecule for enhanced binding to avidin or streptavidin.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable