Principaux documents
QBD10262
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-NHS ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
247,00 €
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
247,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H55NO16
Poids moléculaire :
685.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C30H55NO16/c1-35-6-7-37-10-11-39-14-15-41-18-19-43-22-23-45-26-27-46-25-24-44-21-20-42-17-16-40-13-12-38-9-8-36-5-4-30(34)47-31-28(32)2-3-29(31)33/h2-27H2,1H3
Clé InChI
ZMXRHHJWXLKMTL-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
The m-dPEG®12-NHS ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®12-NHS (N-hydroxysuccinimide) ester reacts with amines.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable