Principaux documents
Q1506
Sigma-Aldrich
8-Quinolinesulfonyl chloride
98%
5 G
46,50 €
10 G
79,40 €
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
46,50 €
10 G
79,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.67
Beilstein:
156347
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
126-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
Clé InChI
JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vijay K Agrawal et al.
European journal of medicinal chemistry, 39(7), 593-600 (2004-07-09)
Quantitative structure-activity-relationship (QSAR) study on aromatic/heterocyclic sulfonamides containing 8-quinoline-sulfonyl carbonic anhydrase (CA) inhibitors has been carried out topologically using first-order valence connectivity index ((1)chi(v)). Excellent results are obtained against all the three isozymes; CA I, II and IV of the
J Borras et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(11), 2397-2406 (2000-01-13)
Reaction of 20 aromatic/heterocyclic sulfonamides containing a free amino, imino, hydrazino or hydroxyl group, with 8-quinoline-sulfonyl chloride afforded a series of water-soluble (as hydrochloride or triflate salts) compounds. The new derivatives were assayed as inhibitors of the zinc enzyme carbonic