Principaux documents
PH012567
2,4-dichlorophenol compound with 2,4-dichloro-6-[(dimethylamino)methyl]phenol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15Cl4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.104