Principaux documents
PH011624
1,2-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-1,2-ethanedione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.372
Numéro MDL:
Autres remarques