Key Documents
PH011273
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.697
Numéro MDL:
Autres remarques