Principaux documents
PH010718
6-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carbolin-1-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.242
Numéro MDL:
Autres remarques