Principaux documents
PH010210
4-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.341
Numéro MDL:
Autres remarques