Principaux documents
PH008080
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-pyrrolidinyl benzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=CC=C1)OC2CCN(C)C2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-13-8-7-11(9-13)15-12(14)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3