Principaux documents
PH006267
2-methyl-1,1-bis[4-(methylamino)phenyl]-2-propanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.405
Numéro MDL:
Autres remarques