Principaux documents
PH004673
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methoxy-3-nitrobenzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO5
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
COC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1C(OC)=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-14-8-6(9(11)15-2)4-3-5-7(8)10(12)13/h3-5H,1-2H3