Principaux documents
PH003850
4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl 2,6-diamino-2,6-dideoxyhexopyranoside
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H26N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.364
Numéro MDL:
Autres remarques