Principaux documents
268879
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
97%
Synonyme(s) :
2,2′-(Ethylenediimino)diethanol
10 G
71,70 €
50 G
198,00 €
71,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
71,70 €
50 G
198,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Beilstein:
1739630
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-100 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCNCCNCCO
InChI
1S/C6H16N2O2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h7-10H,1-6H2
Clé InChI
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The ideal-gas enthalpy of formation of N,N′-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine was studied[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Thermodynamic properties and ideal-gas enthalpies of formation for dicyclohexyl sulfide, diethylenetriamine, di-n-octyl sulfide, dimethyl carbonate, piperazine, hexachloroprop-1-ene, tetrakis(dimethylamino)ethylene, N, N'-bis-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine and 1, 2, 4-triazolo [1, 5-a] pyrimidine.
Steele WV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 42(6), 1037-1052 (1997)