Principaux documents
PH003220
10-acetyl-N(3),N(3),N(7),N(7)-tetramethyl-10H-phenothiazine-3,7-diamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.452
Numéro MDL:
Autres remarques