Principaux documents
PH002018
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthalenedisulfonyl dichloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6Cl2O4S2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(Cl)=O)(Cl)=O
InChI
1S/C10H6Cl2O4S2/c11-17(13,14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(12,15)16/h1-6H