140287
1,2-Diphenoxyethane
99%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol diphenyl ether
54,10 €
About This Item
54,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
94-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenoxy
Chaîne SMILES
C(COc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
XCSGHNKDXGYELG-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
341.2 °F
Point d'éclair (°C)
171.8 °C