Principaux documents
PH002006
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-methyl-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10BrNO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(Br)C=CC(N3C)=C2C(C4=CC=CC=C41)=CC3=O
InChI
1S/C17H10BrNO2/c1-19-13-7-6-12(18)16-15(13)11(8-14(19)20)9-4-2-3-5-10(9)17(16)21/h2-8H,1H3