Principaux documents
P36657
Sigma-Aldrich
α-Phenyl-o-toluic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Benzylbenzoic acid
10 G
67,80 €
67,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
67,80 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
67,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
112-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable